Merck
W502502
Sigma-Aldrich
2-甲基-3-丙基吡嗪
≥98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H12N2
CAS号:
分子量:
136.19
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12164502
Flavis號碼:
14.129
生物源
synthetic
等級
Kosher
化驗
≥98%
折射率
n20/D 1.497 (lit.)
bp
189-190 °C/763 mmHg (lit.)
密度
0.981 g/mL at 25 °C (lit.)
感官的
nutty
SMILES 字串
CCCc1nccnc1C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
156.2 °F - closed cup
閃點(°C)
69 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)