Merck
W478601
Sigma-Aldrich
2-Hexyl-2-decenal
mixture of cis and trans, ≥95%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C16H30O
CAS号:
分子量:
238.41
FEMA號碼:
4786
分類程式碼代碼:
12164502
生物源
synthetic
品質等級
等級
Halal
Kosher
法律遵循
FDA 21 CFR 117
化驗
≥95%
應用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食物過敏原
no known allergens
感官的
fatty; waxy
InChI
1S/C16H30O/c1-3-5-7-9-10-12-14-16(15-17)13-11-8-6-4-2/h14-15H,3-13H2,1-2H3
InChI 密鑰
RSBRHLFCWKXUSQ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
免責聲明
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3