Merck
W439800
Sigma-Aldrich
2-甲基苯并噁唑
99%
别名:
2-甲基-1,3-苯并噁唑, 2-甲基-4,5-苯并噁唑
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H7NO
CAS号:
分子量:
133.15
FEMA號碼:
4398
Beilstein:
112297
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12164502
PubChem物質ID:
Flavis號碼:
13.154
生物源
synthetic
化驗
99%
折射率
n20/D 1.550 (lit.)
bp
178 °C (lit.)
mp
5-10 °C (lit.)
密度
1.121 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食物過敏原
no known allergens
感官的
almond; musty; vanilla
SMILES 字串
Cc1nc2ccccc2o1
InChI
1S/C8H7NO/c1-6-9-7-4-2-3-5-8(7)10-6/h2-5H,1H3
InChI 密鑰
DQSHFKPKFISSNM-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
可能的用途:提供烟草、大米、香草、美洲山核桃、杏仁和开心果等坚果、樱桃、咖啡味。
生化/生理作用
1.0% 时的气味:霉味,似美洲山核桃、杏仁和开心果等坚果味,似烟草、香草味,似烧焦橡胶和熟米饭味。
2.0ppm 时的味道:霉味,像坚果、香草和大米。
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
167.0 °F - closed cup
閃點(°C)
75 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Gerard Mosciano
Perfumer & Flavorist, 34 (1), 58-59 (2009)