生物源
synthetic
品質等級
等級
FG
Halal
Kosher
法律遵循
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
蒸汽密度
>1 (vs air)
化驗
≥96%
包含
alpha-tocopherol, synthetic as stabilizer
折射率
n20/D 1.437 (lit.)
bp
138 °C (lit.)
密度
0.853 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食物過敏原
no known allergens
感官的
fruity; ethereal
SMILES 字串
[H]\C(CC)=C(/[H])CO
InChI
1S/C5H10O/c1-2-3-4-5-6/h3-4,6H,2,5H2,1H3/b4-3-
InChI 密鑰
BTSIZIIPFNVMHF-ARJAWSKDSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Flam. Liq. 3
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
118.4 °F - closed cup
閃點(°C)
48 °C - closed cup