Merck
W424801
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-N,N-二甲基-1-苯乙胺
97%
别名:
(R)-(+)-N,N,α-三甲基苄胺
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H5CH(CH3)N(CH3)2
CAS号:
分子量:
149.23
FEMA號碼:
4248
Beilstein:
3030178
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12164502
PubChem物質ID:
Flavis號碼:
11.014
生物源
synthetic
化驗
97%
折射率
n20/D 1.503 (lit.)
bp
81 °C/16 mmHg (lit.)
密度
0.908 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
flavors and fragrances
SMILES 字串
C[C@@H](N(C)C)c1ccccc1
InChI
1S/C10H15N/c1-9(11(2)3)10-7-5-4-6-8-10/h4-9H,1-3H3/t9-/m1/s1
InChI 密鑰
BVURNMLGDQYNAF-SECBINFHSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
147.2 °F - closed cup
閃點(°C)
64 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)