Merck
W400300
Sigma-Aldrich
甲基硫代乙酸甲酯
97%
别名:
(甲硫基)乙酸甲酯, (甲硫基)醋酸甲酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3SCH2COOCH3
CAS号:
分子量:
120.17
FEMA號碼:
4003
Beilstein:
1902431
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12164502
PubChem物質ID:
Flavis號碼:
12.146
生物源
synthetic
化驗
97%
折射率
n20/D 1.4650 (lit.)
bp
49-51 °C/12 mmHg (lit.)
密度
1.11 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食物過敏原
no known allergens
感官的
roasted
SMILES 字串
COC(=O)CSC
InChI
1S/C4H8O2S/c1-6-4(5)3-7-2/h3H2,1-2H3
InChI 密鑰
HZYCAKGEXXKCDM-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Flame
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Flam. Liq. 3
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
140.0 °F - closed cup
閃點(°C)
60 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)