Merck
W398000
Sigma-Aldrich
乙酸3-庚酯
natural (US), ≥96%, FG
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H18O2
CAS号:
分子量:
158.24
FEMA號碼:
3980
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
Flavis號碼:
09.924
感官的:
green; fruity; pungent; floral; sweet
等級:
FG
Halal
Kosher
natural (US)
食物過敏原:
no known allergens
等級
FG
Halal
Kosher
natural (US)
法律遵循
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
蒸汽壓力
0.8625
化驗
≥96%
折射率
n/D 1.410
應用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食物過敏原
no known allergens
感官的
green; fruity; pungent; floral; sweet
SMILES 字串
CCC(OC(C)=O)CCCC
InChI
1S/C9H18O2/c1-4-6-7-9(5-2)11-8(3)10/h9H,4-7H2,1-3H3
InChI 密鑰
QICIMADZMWGDTQ-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Flame
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Flam. Liq. 3
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
138.0 °F
閃點(°C)
58.88 °C
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)