化驗
≥99%
折射率
n20/D 1.501 (lit.)
bp
196 °C (lit.)
密度
1.073 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(=O)Oc1ccccc1
InChI
1S/C8H8O2/c1-7(9)10-8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,1H3
InChI 密鑰
IPBVNPXQWQGGJP-UHFFFAOYSA-N
基因資訊
human ... PON1(5444)