Merck
W369209
Sigma-Aldrich
Hexyl trans-2-hexenoate
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H22O2
CAS号:
分子量:
198.30
FEMA號碼:
3692
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12164502
Flavis號碼:
9.292
生物源
synthetic
SMILES 字串
CCCCCCOC(=O)\C=C\CCC
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)