Merck
W367605
Sigma-Aldrich
惕各酸1-乙基己酯
≥95%, FG
别名:
3-Octyl tiglate
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3CH=C(CH3)CO2CH(C2H5)(CH2)4CH3
CAS号:
分子量:
212.33
FEMA编号:
3676
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12164502
PubChem化学物质编号:
Flavis编号:
9.539
NACRES:
NA.21
性状检查:
spicy
等级:
FG
生物来源:
synthetic
Agency:
meets purity specifications of JECFA
食品过敏原:
no known allergens
生物来源
synthetic
质量水平
等级
FG
Agency
meets purity specifications of JECFA
管理合规性
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 110
方案
≥95%
折射率
n20/D 1.444 (lit.)
密度
0.882 g/mL at 25 °C (lit.)
应用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食品过敏原
no known allergens
性状检查
spicy
SMILES字符串
CCCCCC(CC)OC(=O)\C(C)=C\C
InChI
1S/C13H24O2/c1-5-8-9-10-12(7-3)15-13(14)11(4)6-2/h6,12H,5,7-10H2,1-4H3/b11-6+
InChI key
LMBAQNNBRWRROG-IZZDOVSWSA-N
储存分类代码
10 - Combustible liquids not in Storage Class 3
WGK
WGK 3
闪点(°F)
212.0 °F - closed cup
闪点(°C)
100 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)