Merck
W358315
Sigma-Aldrich
乙酸3-辛酯
natural (US), ≥97%, FG
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3CO2CH(C2H5)(CH2)4CH3
CAS号:
分子量:
172.26
FEMA编号:
3583
EC 号:
欧洲委员会编号:
2347
MDL编号:
UNSPSC代码:
12164502
PubChem化学物质编号:
Flavis编号:
9.254
等级
FG
Halal
Kosher
natural (US)
管理合规性
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 173.65 (172.515)
方案
≥97%
折射率
n20/D 1.415 (lit.)
沸点
99 °C/18 mmHg (lit.)
密度
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
应用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食品过敏原
no known allergens
性状检查
fatty; green; citrus; waxy; minty
SMILES字符串
CCCCCC(CC)OC(C)=O
InChI
1S/C10H20O2/c1-4-6-7-8-10(5-2)12-9(3)11/h10H,4-8H2,1-3H3
InChI key
STZUZYMKSMSTOU-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
闪点(°F)
156.2 °F - closed cup
闪点(°C)
69 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)