Merck
W349700
Sigma-Aldrich
顺式 3-己烯基2-甲基丁酸酯
FCC, FG
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C2H5CH(CH3)CO2CH2CH2CH=CHC2H5
CAS号:
分子量:
184.28
FEMA號碼:
3497
EC號碼:
歐洲委員會號碼:
2345
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12164502
PubChem物質ID:
Flavis號碼:
9.854
NACRES:
NA.21
生物源
synthetic
等級
FG
Halal
Kosher
法律遵循
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
化驗
≥97%
折射率
n20/D 1.432 (lit.)
密度
0.878 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食物過敏原
no known allergens
感官的
apple; fresh; green; fruity; pear; sweet
SMILES 字串
[H]\C(CC)=C(/[H])CCOC(=O)C(C)CC
InChI
1S/C11H20O2/c1-4-6-7-8-9-13-11(12)10(3)5-2/h6-7,10H,4-5,8-9H2,1-3H3/b7-6-
InChI 密鑰
JKKGTSUICJWEKB-SREVYHEPSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Environment
危險聲明
防範說明
危險分類
Aquatic Chronic 2
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
181.4 °F
閃點(°C)
83 °C