Merck
W348406
Sigma-Aldrich
1,2-乙二硫醇
≥98%
别名:
1,2-二巯基乙烷, 二硫代乙二醇, 二硫甘醇
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
HSCH2CH2SH
CAS号:
分子量:
94.20
FEMA號碼:
3484
Beilstein:
505946
EC號碼:
歐洲委員會號碼:
11467
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12164502
PubChem物質ID:
Flavis號碼:
12.066
等級
Kosher
蒸汽密度
>1 (vs air)
蒸汽壓力
4.8 mmHg ( 20 °C)
化驗
≥98%
折射率
n20/D 1.558 (lit.)
bp
144-146 °C (lit.)
mp
−41 °C (lit.)
密度
1.123 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
SCCS
InChI
1S/C2H6S2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
InChI 密鑰
VYMPLPIFKRHAAC-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
FlameSkull and crossbones
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 3
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
111.2 °F - closed cup
閃點(°C)
44 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Cândida F Pereira et al.
PloS one, 6(2), e17016-e17016 (2011-02-25)
Due to its small size and versatility, the biarsenical-tetracysteine system is an attractive way to label viral proteins for live cell imaging. This study describes the genetic labeling of the human immunodeficiency virus type 1 (HIV-1) structural proteins (matrix, capsid