Merck
W347108
Sigma-Aldrich
降龙涎香醚
≥99%
别名:
1,5,5,9-四甲基-13-氧杂三环[8.3.0.04,9]十三烷
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C16H28O
CAS号:
分子量:
236.39
FEMA號碼:
3471
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12164502
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.21
感官的:
woody; pine
生物源:
synthetic
生物源
synthetic
化驗
≥99%
光學活性
[α]20/D −29.5°, c = 1 in toluene
mp
74-76 °C (lit.)
應用
flavors and fragrances
感官的
woody; pine
SMILES 字串
CC1(C)CCC[C@@]2(C)[C@H]1CC[C@@]3(C)OCC[C@H]23
InChI
1S/C16H28O/c1-14(2)8-5-9-15(3)12(14)6-10-16(4)13(15)7-11-17-16/h12-13H,5-11H2,1-4H3/t12-,13+,15-,16+/m0/s1
InChI 密鑰
YPZUZOLGGMJZJO-LQKXBSAESA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 2
1 of 2
Asma Nasib et al.
Journal of natural products, 69(6), 957-959 (2006-06-24)
Biotransformation of (-)-ambrox (1) with cell suspension cultures of Actinidia deliciosa (Kiwifruit) yielded the regio- and stereospecific oxygenated products 3-oxoambrox (2), 3beta-hydroxyambrox (3), 1alpha-hydroxyambrox (4), 3beta,6beta-dihydroxyambrox (5), 1alpha,6beta-dihydroxyambrox (6), and 1alpha,3beta-dihydroxyambrox (7). Metabolites 6 and 7 were found to be