About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H16O
CAS号:
分子量:
128.21
FEMA编号:
3467
EC 号:
欧洲委员会编号:
10296
MDL编号:
UNSPSC代码:
12164502
PubChem化学物质编号:
Flavis编号:
2.094
价格与库存信息目前不能提供
推荐产品
方案
≥95%
包含
(may contain up to 0.10% alpha-tocopherol, synthetic as stabilzer)
折射率
n20/D 1.447 (lit.)
沸点
73 °C/0.5 mmHg (lit.)
密度
0.849 g/mL at 25 °C (lit.)
文件
see Safety & Documentation for available documents
食品过敏原
no known allergens
SMILES字符串
[H]\C(CCO)=C(/[H])CCCC
WGK
WGK 3
闪点(°F)
190.0 °F - closed cup
闪点(°C)
87.78 °C - closed cup