Merck
W334618
Sigma-Aldrich
丙酸糠酯
≥98%, FG
别名:
Furfuryl propanoate, NSC 35556
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H10O3
CAS号:
分子量:
154.16
FEMA编号:
3346
EC 号:
欧洲委员会编号:
10646
MDL编号:
UNSPSC代码:
12164502
PubChem化学物质编号:
Flavis编号:
13.062
NACRES:
NA.21
生物来源
synthetic
质量水平
等级
FG
Halal
Kosher
Agency
meets purity specifications of JECFA
管理合规性
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
方案
≥98%
折射率
n20/D 1.462 (lit.)
沸点
195-196 °C (lit.)
密度
1.109 g/mL at 25 °C (lit.)
应用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食品过敏原
no known allergens
性状检查
spicy; fruity; sweet
SMILES字符串
CCC(=O)OCc1ccco1
InChI
1S/C8H10O3/c1-2-8(9)11-6-7-4-3-5-10-7/h3-5H,2,6H2,1H3
InChI key
LGBXNZSSTFWRFS-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
闪点(°F)
179.6 °F - closed cup
闪点(°C)
82 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)