Merck
W322008
Sigma-Aldrich
2-苯乙胺
≥99%
别名:
β-苯乙胺, 2-苯基乙胺
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H5CH2CH2NH2
CAS号:
分子量:
121.18
FEMA编号:
3220
Beilstein:
507488
EC 号:
欧洲委员会编号:
708
MDL编号:
UNSPSC代码:
12164502
PubChem化学物质编号:
Flavis编号:
11.006
等级
Kosher
蒸汽密度
4.18 (vs air)
方案
≥99%
折射率
n20/D 1.533 (lit.)
沸点
197-200 °C (lit.)
密度
0.962 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES字符串
NCCc1ccccc1
InChI
1S/C8H11N/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7,9H2
InChI key
BHHGXPLMPWCGHP-UHFFFAOYSA-N
基因信息
human ... AOC3(8639)
mouse ... Aoc3(11754)
rat ... Htr2a(29595)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形图
Skull and crossbonesCorrosion
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
储存分类代码
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 1
闪点(°F)
177.8 °F - closed cup
闪点(°C)
81 °C - closed cup
个人防护装备
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)