Merck
W316255
Sigma-Aldrich
硫代乙酸糠酯
natural, ≥98%, FG
别名:
S-Furfuryl thioacetate
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H8O2S
CAS号:
分子量:
156.20
FEMA號碼:
3162
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12164502
Flavis號碼:
13.033
生物源
botanical
品質等級
等級
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
法律遵循
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
化驗
≥98%
應用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食物過敏原
no known allergens
香料過敏原
no known allergens
感官的
burnt; coffee; meaty; roasted
儲存溫度
2-8°C
InChI
1S/C7H8O2S/c1-6(8)10-5-7-3-2-4-9-7/h2-4H,5H2,1H3
InChI 密鑰
LQOUTUIIYXYBQW-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
199.4 °F - closed cup
閃點(°C)
93 °C - closed cup