Merck
W305707
Sigma-Aldrich
丁酸四氢糠酯
≥97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H16O3
CAS号:
分子量:
172.22
FEMA编号:
3057
EC 号:
欧洲委员会编号:
2081
MDL编号:
UNSPSC代码:
12164502
PubChem化学物质编号:
Flavis编号:
13.048
生物来源
synthetic
等级
Kosher
管理合规性
FDA 21 CFR 117
方案
≥97%
折射率
n20/D 1.44 (lit.)
沸点
225-227 °C/759 mmHg (lit.)
密度
1.012 g/mL at 25 °C (lit.)
应用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食品过敏原
no known allergens
性状检查
cheese; pineapple
SMILES字符串
CCCC(=O)OCC1CCCO1
InChI
1S/C9H16O3/c1-2-4-9(10)12-7-8-5-3-6-11-8/h8H,2-7H2,1H3
InChI key
DPZVDLFOAZNCBU-UHFFFAOYSA-N
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
210.2 °F - closed cup
闪点(°C)
99.00 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)