Merck
W304905
Sigma-Aldrich
丁酸松油酯
≥95%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C14H24O2
CAS号:
分子量:
224.34
FEMA號碼:
3049
EC號碼:
歐洲委員會號碼:
278
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12164502
PubChem物質ID:
Flavis號碼:
9.052
NACRES:
NA.21
生物源
synthetic
化驗
≥95%
光學活性
[α]20/D −9.0°, neat
折射率
n20/D 1.4650 (lit.)
bp
244 °C (lit.)
密度
0.938 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食物過敏原
no known allergens
感官的
fruity; balsamic
SMILES 字串
CCCC(=O)OC(C)(C)C1CCC(C)=CC1
InChI
1S/C14H24O2/c1-5-6-13(15)16-14(3,4)12-9-7-11(2)8-10-12/h7,12H,5-6,8-10H2,1-4H3
InChI 密鑰
LWKWNIYBQLKBMQ-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)