Merck
W294802
Sigma-Aldrich
庚酸丙酯
≥98%
别名:
庚酸正丙酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)5CO2CH2CH2CH3
CAS号:
分子量:
172.26
FEMA號碼:
2948
EC號碼:
歐洲委員會號碼:
367
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12164502
PubChem物質ID:
Flavis號碼:
9.095
化驗
≥98%
折射率
n20/D 1.417 (lit.)
bp
208 °C (lit.)
mp
−64 °C (lit.)
密度
0.869 g/mL at 25 °C (lit.)
文件
see Safety & Documentation for available documents
食物過敏原
no known allergens
SMILES 字串
CCCCCCC(=O)OCCC