Merck
W293504
Sigma-Aldrich
丁酸异丙酯
≥98%, FG
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3CH2CH2CO2CH(CH3)2
CAS号:
分子量:
130.18
FEMA编号:
2935
EC 号:
欧洲委员会编号:
267
MDL编号:
UNSPSC代码:
12164502
PubChem化学物质编号:
Flavis编号:
9.041
NACRES:
NA.21
生物来源
synthetic
等级
FG
Kosher
管理合规性
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.515
蒸汽压
6 mmHg ( 20 °C)
方案
≥98%
折射率
n20/D 1.393 (lit.)
沸点
130-131 °C (lit.)
密度
0.859 g/mL at 25 °C (lit.)
应用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食品过敏原
no known allergens
性状检查
fruity; ethereal; pineapple; sweet
SMILES字符串
CCCC(=O)OC(C)C
InChI
1S/C7H14O2/c1-4-5-7(8)9-6(2)3/h6H,4-5H2,1-3H3
InChI key
FFOPEPMHKILNIT-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
生化/生理作用
20ppm 时的味道
其他说明
天然存在:苹果、香蕉、猕猴桃、甜瓜、木瓜、西番莲果、朗姆酒和草莓。
象形图
Flame
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Flam. Liq. 3
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
75.2 °F
闪点(°C)
24 °C
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Organoleptic Characteristics of Flavor Materials
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 30, 67-67 (2005)