Merck
W287318
Sigma-Aldrich
异丁酸2-苯氧乙酯
≥97%, FCC
别名:
2-甲基丙酸苯氧乙酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)2CHCO2CH2CH2OC6H5
CAS号:
分子量:
208.25
FEMA编号:
2873
EC 号:
欧洲委员会编号:
2089
MDL编号:
UNSPSC代码:
12164502
PubChem化学物质编号:
Flavis编号:
9.487
生物来源
synthetic
管理合规性
FCC
FDA 21 CFR 172.515
方案
≥97%
折射率
n20/D 1.493 (lit.)
沸点
125-127 °C/4 mmHg (lit.)
密度
1.044 g/mL at 25 °C (lit.)
应用
flavors and fragrances
性状检查
honey; rose
SMILES字符串
CC(C)C(=O)OCCOc1ccccc1
InChI
1S/C12H16O3/c1-10(2)12(13)15-9-8-14-11-6-4-3-5-7-11/h3-7,10H,8-9H2,1-2H3
InChI key
MJTPMXWJHPOWGH-UHFFFAOYSA-N
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
278.9 °F - closed cup
闪点(°C)
137.16 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)