Merck
W285900
Sigma-Aldrich
邻氨基苯甲酸苯乙酯
≥98%, FCC
别名:
Benzyl carbinyl anthranilate
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
2-(H2N)C6H4CO2CH2CH2C6H5
CAS号:
分子量:
241.29
FEMA號碼:
2859
EC號碼:
歐洲委員會號碼:
258
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12164502
PubChem物質ID:
Flavis號碼:
9.723
生物源
synthetic
等級
Kosher
法律遵循
FCC
FDA 21 CFR 172.515
化驗
≥98%
bp
226 °C (lit.)
mp
39-44 °C (lit.)
應用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食物過敏原
no known allergens
感官的
chocolate; honey; iris; fruity; rose; sweet
SMILES 字串
Nc1ccccc1C(=O)OCCc2ccccc2
InChI
1S/C15H15NO2/c16-14-9-5-4-8-13(14)15(17)18-11-10-12-6-2-1-3-7-12/h1-9H,10-11,16H2
InChI 密鑰
PXWNBAGCFUDYBE-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation markEnvironment
訊號詞
Warning
危險分類
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)