Merck
W283823
Sigma-Aldrich
广藿香油
Certified organic (NOP)
别名:
Pogostemon cablin
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
FEMA號碼:
2838
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12164502
价格与库存信息目前不能提供
生物源
Pogostemon cablin (Blanco) Benth
等級
Certified organic (NOP)
Halal
Kosher
折射率
n20/D 1.509 (lit.)
bp
287 °C (lit.)
密度
0.963 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食物過敏原
no known allergens
感官的
earthy
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律資訊
通过 MOSA 有机认证
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)