Merck
W281409
Sigma-Aldrich
异戊酸辛酯
≥98%, FG
别名:
异戊酸正辛酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)2CHCH2CO2(CH2)7CH3
CAS号:
分子量:
214.34
FEMA编号:
2814
EC 号:
欧洲委员会编号:
446
MDL编号:
UNSPSC代码:
12164502
PubChem化学物质编号:
Flavis编号:
9.451
NACRES:
NA.21
性状检查:
honey; floral; rose
等级:
FG
生物来源:
synthetic
食品过敏原:
no known allergens
价格与库存信息目前不能提供
生物来源
synthetic
等级
FG
管理合规性
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
方案
≥98%
折射率
n20/D 1.425 (lit.)
沸点
249-251 °C (lit.)
密度
0.862 g/mL at 25 °C (lit.)
应用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食品过敏原
no known allergens
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)