Merck
W280801
Sigma-Aldrich
异丁酸辛酯
≥98%, FCC
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)2CHCO2(CH2)7CH3
CAS号:
分子量:
200.32
FEMA號碼:
2808
EC號碼:
歐洲委員會號碼:
593
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12164502
PubChem物質ID:
Flavis號碼:
9.473
生物源
synthetic
等級
Kosher
法律遵循
FCC
FDA 21 CFR 172.515
化驗
≥98%
折射率
n20/D 1.421 (lit.)
bp
245 °C (lit.)
密度
0.856 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食物過敏原
no known allergens
感官的
creamy; green; woody; earthy; soapy
SMILES 字串
CCCCCCCCOC(=O)C(C)C
InChI
1S/C12H24O2/c1-4-5-6-7-8-9-10-14-12(13)11(2)3/h11H,4-10H2,1-3H3
InChI 密鑰
PQCYCHFQWMNQRJ-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
206.6 °F - closed cup
閃點(°C)
97.00 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)