Merck
W279801
Sigma-Aldrich
1,1-二甲氧基辛烷
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
H3C(CH2)6CH(OCH3)2
CAS号:
分子量:
174.28
FEMA编号:
2798
EC 号:
MDL编号:
Flavis编号:
6.008
生物来源
synthetic
方案
97%
折射率
n20/D 1.416 (lit.)
沸点
206-207 °C (lit.)
密度
0.851 g/mL at 25 °C (lit.)
性状检查
violet
SMILES字符串
CCCCCCCC(OC)OC
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形图
Exclamation markEnvironment
警示用语:
Warning
危险分类
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
闪点(°F)
185.0 °F - closed cup
闪点(°C)
85 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)