Merck
W269018
Sigma-Aldrich
对叔丁基苯乙酸甲酯
≥97%, FG
别名:
Methyl 2-(4-tert-butylphenyl)acetate
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)3CC6H4CH2CO2CH3
CAS号:
分子量:
206.28
FEMA號碼:
2690
EC號碼:
歐洲委員會號碼:
577
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12164502
PubChem物質ID:
Flavis號碼:
9.758
NACRES:
NA.21
生物源
synthetic
品質等級
等級
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
法律遵循
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
化驗
≥97%
折射率
n20/D 1.501 (lit.)
bp
106 °C/2 mmHg (lit.)
密度
0.999 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食物過敏原
no known allergens
香料過敏原
no known allergens
感官的
green; waxy; fruity
SMILES 字串
COC(=O)Cc1ccc(cc1)C(C)(C)C
InChI
1S/C13H18O2/c1-13(2,3)11-7-5-10(6-8-11)9-12(14)15-4/h5-8H,9H2,1-4H3
InChI 密鑰
HXVTYMWVMVKVTF-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Methyl p-tert-butylphenylacetate can be used as a food flavoring agent.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves
访问文档库
Encyclopedia of Food and Color Additives, 1, 1737-1737 (1997)
Encyclopedia of Food and Color Additives, 1, 1737-1737 (1997)