Merck
W259200
Sigma-Aldrich
腊菊净油
natural
别名:
永久花油
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
FEMA號碼:
2592
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12164502
生物源
Helichrysum angustifolium
等級
Kosher
natural
法律遵循
FDA 21 CFR 182.20
折射率
n20/D 1.479
密度
0.894 g/mL at 25 °C
應用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食物過敏原
no known allergens
感官的
spicy; woody
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
FlameHealth hazard
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
104.0 °F - closed cup
閃點(°C)
40 °C - closed cup
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)