Merck
W251607
Sigma-Aldrich
苯乙酸香叶酯
stabilized, FCC
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H5CH2CO2CH2CH=C(CH3)CH2CH2CH=C(CH3)2
CAS号:
分子量:
272.38
FEMA编号:
2516
EC 号:
欧洲委员会编号:
231
MDL编号:
UNSPSC代码:
12164502
PubChem化学物质编号:
Flavis编号:
9.704
生物来源
synthetic
等级
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
管理合规性
EU Regulation 1223/2009
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
包含
alpha-tocopherol, synthetic as stabilizer
杂质
~25% citronellyl phenylacetate
折射率
n20/D 1.509 (lit.)
沸点
278 °C (lit.)
密度
0.972 g/mL at 25 °C (lit.)
应用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食品过敏原
no known allergens
致敏芳香化合物
no known allergens
性状检查
floral
SMILES字符串
C\C(C)=C\CC\C(C)=C\COC(=O)Cc1ccccc1
InChI
1S/C18H24O2/c1-15(2)8-7-9-16(3)12-13-20-18(19)14-17-10-5-4-6-11-17/h4-6,8,10-12H,7,9,13-14H2,1-3H3/b16-12+
InChI key
UXAIJXIHZDZMSK-FOWTUZBSSA-N
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)