化驗
≥95%
存貨情形
available only in EU
折射率
n20/D 1.517 (lit.)
bp
305 °C (lit.)
密度
0.996 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
C\C(C)=C\CC\C(C)=C\COC(=O)c1ccccc1
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves