Merck
W236306
Sigma-Aldrich
癸醛二甲缩醛
≥98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)8CH(OCH3)2
CAS号:
分子量:
202.33
FEMA编号:
2363
EC 号:
欧洲委员会编号:
43
MDL编号:
UNSPSC代码:
12164502
PubChem化学物质编号:
Flavis编号:
6.009
价格与库存信息目前不能提供
生物来源
synthetic
等级
Kosher
管理合规性
FDA 21 CFR 172.515
方案
≥98%
折射率
n20/D 1.424 (lit.)
沸点
218 °C (lit.)
密度
0.83 g/mL at 25 °C (lit.)
应用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食品过敏原
no known allergens
其他说明
Download our Flavors and Fragrances Catalog to view our entire product line.
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
象形图
Exclamation markEnvironment
警示用语:
Warning
危险声明
预防措施声明
危险分类
Aquatic Chronic 2 - Skin Irrit. 2
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
闪点(°F)
199.4 °F - closed cup
闪点(°C)
93 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)