Merck
W234818
Sigma-Aldrich
乙酸环己基乙酯
≥98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3CO2CH2CH2C6H11
CAS号:
分子量:
170.25
FEMA號碼:
2348
EC號碼:
歐洲委員會號碼:
218
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12164502
PubChem物質ID:
Flavis號碼:
9.028
价格与库存信息目前不能提供
化驗
≥98%
折射率
n20/D 1.448 (lit.)
bp
222 °C (lit.)
密度
0.95 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
flavors and fragrances
SMILES 字串
CC(=O)OCCC1CCCCC1
InChI
1S/C10H18O2/c1-9(11)12-8-7-10-5-3-2-4-6-10/h10H,2-8H2,1H3
InChI 密鑰
NOTFZGFABLVTIG-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
177.8 °F - closed cup
閃點(°C)
81 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)