Merck
W231614
Sigma-Aldrich
丙酸香茅酯
natural (US), ≥95%, FG
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C2H5CO2CH2CH2CH(CH3)CH2CH2CH=C(CH3)2
CAS号:
分子量:
212.33
FEMA號碼:
2316
EC號碼:
歐洲委員會號碼:
410c
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12164502
PubChem物質ID:
Flavis號碼:
9.129
等級
FG
natural (US)
法律遵循
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.515
化驗
≥95%
折射率
n20/D 1.444 (lit.)
bp
242 °C (lit.)
密度
0.877 g/mL at 25 °C (lit.)
文件
see Safety & Documentation for available documents
食物過敏原
no known allergens
SMILES 字串
CCC(=O)OCCC(C)CC\C=C(\C)C
InChI
1S/C13H24O2/c1-5-13(14)15-10-9-12(4)8-6-7-11(2)3/h7,12H,5-6,8-10H2,1-4H3
InChI 密鑰
POPNTVRHTZDEBW-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)