Merck
W220213
Sigma-Aldrich
己酸异丁酯
natural, ≥95%
别名:
Isobutyl caproate
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)4CO2CH2CH(CH3)2
CAS号:
分子量:
172.26
FEMA號碼:
2202
EC號碼:
歐洲委員會號碼:
314c
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12164502
PubChem物質ID:
Flavis號碼:
9.064
等級
Halal
Kosher
natural
法律遵循
FDA 21 CFR 172.515
化驗
≥95%
折射率
n20/D 1.414 (lit.)
bp
348-350 °C (lit.)
密度
0.856 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食物過敏原
no known allergens
感官的
apple
SMILES 字串
CCCCCC(=O)OCC(C)C
InChI
1S/C10H20O2/c1-4-5-6-7-10(11)12-8-9(2)3/h9H,4-8H2,1-3H3
InChI 密鑰
UXUPPWPIGVTVQI-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
168.8 °F - closed cup
閃點(°C)
76 °C - closed cup
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)