Merck
W216402
Sigma-Aldrich
戊酸龙脑酯
≥96%, mixture of isomers
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C15H26O2
CAS号:
分子量:
238.37
FEMA號碼:
2164
EC號碼:
歐洲委員會號碼:
471
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12164502
PubChem物質ID:
Flavis號碼:
9.153
化驗
≥96%
光學活性
[α]20/D −18°, neat
雜質
15-30% isobornyl valerate
折射率
n20/D 1.463 (lit.)
bp
136 °C/12 mmHg (lit.)
密度
0.952 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CCCCC(=O)O[C@@H]1C[C@@H]2CC[C@@]1(C)C2(C)C
生化/生理作用
1.0ppm 时的味道
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
访问文档库
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 24, 49-49 (1999)