Merck
W214115
Sigma-Aldrich
异丁酸苄酯
natural (US), ≥97%, FG
别名:
Benzyl-2-methyl propionate
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C11H14O2
CAS号:
分子量:
178.23
FEMA编号:
2141
EC 号:
欧洲委员会编号:
301
MDL编号:
UNSPSC代码:
12164502
PubChem化学物质编号:
Flavis编号:
9.426
NACRES:
NA.21
性状检查:
floral; fruity; sweet
等级:
FG
Kosher
natural (US)
食品过敏原:
no known allergens
等级
FG
Kosher
natural (US)
质量水平
管理合规性
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
方案
≥97%
折射率
n20/D 1.49 (lit.)
沸点
238 °C (lit.)
密度
1.003 g/mL at 25 °C (lit.)
应用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食品过敏原
no known allergens
性状检查
floral; fruity; sweet
SMILES字符串
CC(C)C(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C11H14O2/c1-9(2)11(12)13-8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7,9H,8H2,1-2H3
InChI key
UIKJRDSCEYGECG-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形图
Flame
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Flam. Liq. 3
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
138.2 °F - closed cup
闪点(°C)
59 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)