Merck
W208302
Sigma-Aldrich
丙酮酸异戊酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3COCO2CH2CH2CH(CH3)2
CAS号:
分子量:
158.19
FEMA號碼:
2083
EC號碼:
歐洲委員會號碼:
431
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12164502
PubChem物質ID:
Flavis號碼:
9.443
生物源
synthetic
法律遵循
FDA 21 CFR 172.515
折射率
n20/D 1.419 (lit.)
bp
185 °C (lit.)
密度
0.978 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
flavors and fragrances
感官的
balsamic
SMILES 字串
CC(C)CCOC(=O)C(C)=O
InChI
1S/C8H14O3/c1-6(2)4-5-11-8(10)7(3)9/h6H,4-5H2,1-3H3
InChI 密鑰
LBKWGGFVEDOVEP-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
168.8 °F - closed cup
閃點(°C)
76 °C - closed cup