Merck
W203009
Sigma-Aldrich
糠酸烯丙酯
≥98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H8O3
CAS号:
分子量:
152.15
FEMA编号:
2030
EC 号:
欧洲委员会编号:
360
MDL编号:
UNSPSC代码:
12164502
PubChem化学物质编号:
Flavis编号:
13.004
NACRES:
NA.21
生物来源
synthetic
质量水平
Agency
meets purity specifications of JECFA
管理合规性
FDA 21 CFR 117
方案
≥98%
杂质
≤890 ppm Toluene (residual solvent)
折射率
n20/D 1.495 (lit.)
沸点
206-209 °C (lit.)
密度
1.181 g/mL at 25 °C (lit.)
应用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食品过敏原
no known allergens
性状检查
caramel; fruity
SMILES字符串
C=CCOC(=O)c1ccco1
InChI
1S/C8H8O3/c1-2-5-11-8(9)7-4-3-6-10-7/h2-4,6H,1,5H2
InChI key
SJRQTHAMRUOPBJ-UHFFFAOYSA-N
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
204.8 °F - closed cup
闪点(°C)
96.00 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)