Merck
W202002
Sigma-Aldrich
邻氨基苯甲酸烯丙酯
≥98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H11NO2
CAS号:
分子量:
177.20
FEMA號碼:
2020
EC號碼:
歐洲委員會號碼:
254
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12164502
PubChem物質ID:
Flavis號碼:
9.719
生物源
synthetic
等級
Kosher
法律遵循
FDA 21 CFR 172.515
化驗
≥98%
可能包含
<0.10% alpha-tocopherol, synthetic as stabilizer
折射率
n20/D 1.574 (lit.)
bp
105 °C/2 mmHg (lit.)
mp
224-228 °C (lit.)
密度
1.118 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食物過敏原
no known allergens
感官的
green
SMILES 字串
Nc1ccccc1C(=O)OCC=C
InChI
1S/C10H11NO2/c1-2-7-13-10(12)8-5-3-4-6-9(8)11/h2-6H,1,7,11H2
InChI 密鑰
UCANFCXAKYMFGA-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
包裝
玻璃瓶包装
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
230.0 °F - closed cup
閃點(°C)
110 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter