solid
SMILES字符串
O=C(NC(N)=N1)C2=C1N(C=N2)C3C(O)C(C(COP(O)(O)=O)O3)O
InChI
1S/C10H14N5O8P/c11-10-13-7-4(8(18)14-10)12-2-15(7)9-6(17)5(16)3(23-9)1-22-24(19,20)21/h2-3,5-6,9,16-17H,1H2,(H2,19,20,21)(H3,11,13,14,18)
InChI key
RQFCJASXJCIDSX-UHFFFAOYSA-N
相关类别
其他说明
请注意,Sigma-Aldrich将此产品作为一系列独特化学品的一部分提供给早期发现研究人员。 Sigma-Aldrich不会收集该产品的分析数据。 买方需承担确认产品标识和/或纯度的责任。所有销售均为最终销售。
尽管SIGMA-ALDRICH的标准条款和条件以及SIGMA-ALDRICH′S和买方之间的协议中包含所有合同条款,但无论是在法律、交易过程、执行过程中的行为、以及贸易或其他方面的使用等过程中,SIGMA-ALDRICH按“原样”销售此产品并且并对此产品不作任何陈述或担保,包括:(A)适销性担保;(B)特定用途适用性担保;或(C)未侵犯第三方知识产权担保。
尽管SIGMA-ALDRICH的标准条款和条件以及SIGMA-ALDRICH′S和买方之间的协议中包含所有合同条款,但无论是在法律、交易过程、执行过程中的行为、以及贸易或其他方面的使用等过程中,SIGMA-ALDRICH按“原样”销售此产品并且并对此产品不作任何陈述或担保,包括:(A)适销性担保;(B)特定用途适用性担保;或(C)未侵犯第三方知识产权担保。