Merck
T43702
Sigma-Aldrich
三醋精
99%
别名:
三醋酸甘油酯, 甘油三乙酸酯, 甘油三醋酸酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3COOCH2)2CHOCOCH3
CAS号:
分子量:
218.20
Beilstein:
1792353
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
蒸汽密度
7.52 (vs air)
化驗
99%
自燃溫度
809 °F
expl. lim.
1.05 %, 189 °F
7.73 %, 215 °F
折射率
n25/D 1.429-1.431 (lit.)
bp
258 °C (lit.)
mp
3 °C (lit.)
密度
1.16 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(=O)OCC(COC(C)=O)OC(C)=O
InChI
1S/C9H14O6/c1-6(10)13-4-9(15-8(3)12)5-14-7(2)11/h9H,4-5H2,1-3H3
InChI 密鑰
URAYPUMNDPQOKB-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
取代透過
产品编号
说明
价格
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
298.4 °F - closed cup
閃點(°C)
148 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)