Merck
T42005
Sigma-Aldrich
1-邻甲苯基哌嗪 盐酸盐
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C11H16N2 · HCl
CAS号:
分子量:
212.72
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
97%
mp
238-240 °C (lit.)
SMILES 字串
Cl[H].Cc1ccccc1N2CCNCC2
InChI
1S/C11H16N2.ClH/c1-10-4-2-3-5-11(10)13-8-6-12-7-9-13;/h2-5,12H,6-9H2,1H3;1H
InChI 密鑰
LZNYIWJDVYCKDU-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3