Merck
T40401
Sigma-Aldrich
间甲基苯肼 盐酸盐
99%
别名:
3-甲基苯肼 盐酸盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3C6H4NHNH2 · HCl
CAS号:
分子量:
158.63
Beilstein:
3563995
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
99%
mp
184-194 °C (dec.) (lit.)
SMILES字符串
Cl.Cc1cccc(NN)c1
InChI
1S/C7H10N2.ClH/c1-6-3-2-4-7(5-6)9-8;/h2-5,9H,8H2,1H3;1H
InChI key
SHTBTGXNVWYODU-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险分类
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)