Merck
T28509
Sigma-Aldrich
2-甲基苯硫酚
95%
别名:
邻甲苯硫酚
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3C6H4SH
CAS号:
分子量:
124.20
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗:
95%
品質等級
化驗
95%
折射率
n20/D 1.578 (lit.)
bp
195 °C (lit.)
mp
10-12 °C (lit.)
密度
1.054 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
Cc1ccccc1S
InChI
1S/C7H8S/c1-6-4-2-3-5-7(6)8/h2-5,8H,1H3
InChI 密鑰
LXUNZSDDXMPKLP-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
145.4 °F
閃點(°C)
63 °C
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)