Merck
T21954
Sigma-Aldrich
3,3-四亚甲基戊二酸酐
98%
别名:
1,1-环戊烷二乙酸酐, 8-氧杂螺[4.5]癸烷-7,9-二酮
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H12O3
CAS号:
分子量:
168.19
Beilstein:
383703
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗
98%
bp
186 °C/15 mmHg (lit.)
mp
64-66 °C (lit.)
SMILES 字串
O=C1CC2(CCCC2)CC(=O)O1
InChI
1S/C9H12O3/c10-7-5-9(3-1-2-4-9)6-8(11)12-7/h1-6H2
InChI 密鑰
GFWLMILMVMCJDI-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)