主要文件
SYNF661410
Synthware Erlenmeyer flask
joint: ST/NS 14/20, capacity 10 mL
别名:
Synthware F661410, glass conical flask
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121804
NACRES:
NB.51
物料
flat bottom
glass flask
接合处
joint neck14/20
joint: ST/NS14/20
无菌性
non-sterile
特点
without cap
包装
pkg of 1 ea
容量
10 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
With joint. Stopper is not supplied. All sizes including 1L flasks are hand-blown from tubing to ensure heavy and uniform wall.
其他说明
法律信息
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)