主要文件
SYNF331410
Synthware single-neck round-bottom flask with joint hooks
10 mL, joint: ST/NS 14/20
别名:
Synthware F331410, flask with hooks
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121804
NACRES:
NB.51
材料
borosilicate glass flask
round bottom
single-neck
接合處
joint: ST/NS14/20
包裝
pkg of 1 ea
製造商/商標名
Synthware F331410
容量
10 mL
10 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
Heavy wall design.
法律資訊
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)