主要文件
SYNF212500
Synthware four-neck round-bottom flask with vertical side necks
capacity 500 mL, center joint: ST/NS 29/42, side joint: ST/NS 24/40
别名:
Synthware F212500, 4-neck reaction flask
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121804
NACRES:
NB.51
物料
borosilicate glass flask
four-neck
round bottom
接合处
center joint: ST/NS29/42
side joint: ST/NS24/40
包装
pkg of 1 ea
制造商/商品名称
Synthware F212500
容量
500 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
With identical vertical side joints.
法律信息
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)